Principaux documents
AMBH95E08748
Ambeed, Inc.
(7-Methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(7-methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H11BO3S/c1-6-3-7-5-9(11(12)13)15-10(7)8(4-6)14-2/h3-5,12-13H,1-2H3
Clé InChI
QMSRQVNGCIFRAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443531-60-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1443531-60-9.html