Principaux documents
AMBH95E084C4
Ambeed, Inc.
2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-7-6(10)2-1-5(3-4-12)8(7)11/h1-2H,3H2
Clé InChI
LTQOCFQXFUZWLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886761-67-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886761-67-7.html