Principaux documents
AMBH95E082E2
Ambeed, Inc.
Bromo-PEG2-bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Clé InChI
UOWNEWCMPHICQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31255-10-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :