Key Documents
AMBH95E082C7
Ambeed, Inc.
(4-Methyl-2-nitrophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)8(4-6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
QNJCSIZDJFUHBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22996-24-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22996-24-3.html