Principaux documents
AMBH95E07DA8
Ambeed, Inc.
ML418
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.87
Numéro MDL:
Iupac Name
isopropyl (1-((5-chloro-8-hydroxyquinolin-7-yl)methyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H24ClN3O3/c1-12(2)26-19(25)22-14-5-8-23(9-6-14)11-13-10-16(20)15-4-3-7-21-17(15)18(13)24/h3-4,7,10,12,14,24H,5-6,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,25)
Clé InChI
CWIXCQOSULUGBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1928763-08-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1928763-08-9.html