Principaux documents
AMBH95E07C69
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(morpholin-4-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-morpholinopyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-8-6-9(7-12-10(8)11)13-2-4-14-5-3-13/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
KYUXNVVEMYPUMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1554988-88-3.html
Synonym
3-Methyl-5-morpholinopyridin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :