Principaux documents
AMBH93E4C73D
Ambeed, Inc.
Myristoyl Ethanolamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)17-14-15-18/h18H,2-15H2,1H3,(H,17,19)
Clé InChI
JHIXEZNTXMFXEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html