Principaux documents
AMBH93E4C6FE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate hemioxalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.62
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate hemioxalate
Inchi Code
1S/2C11H20N2O2.C2H2O4/c2*1-10(2,3)15-9(14)13-7-6-12-8-11(13)4-5-11;3-1(4)2(5)6/h2*12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
WKRFVQBWZMOMMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2173992-48-6.html
Synonym
oxalic acid; bis(tert-butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2173992-48-6.html