Principaux documents
AMBH93E4C41A
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c11-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)10(13)14/h1-2,5,9,12H,3-4H2,(H,13,14)
Clé InChI
OXOUVNLVPPEGSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260641-86-8.html
Synonym
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements