Key Documents
AMBH93E4C38D
Ambeed, Inc.
Naphthalene-2,6-dicarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8O2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-8H
Clé InChI
IQDQMRZGMILNMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5060-65-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5060-65-1.html