Principaux documents
AMBH93D537EF
Ambeed, Inc.
Furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
Clé InChI
NRWGQISVIQMPPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :