Principaux documents
AMBH93D53669
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(acetylamino)-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CNQZAOFOKXXEOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60505-02-4.html