Principaux documents
AMBH93D535AF
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-2-17-12(16)8-5-9-15-11-7-4-3-6-10(11)13-14-15/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
UKDHGXVRHFMFTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69218-48-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :