Principaux documents
AMBH93D5351B
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethylindolin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.16
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,3-dimethylindolin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-10(2)6-12-8-5-3-4-7(11)9(8)10;;/h3-5,12H,6,11H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
ZSTQBGVMWPVHAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2411639-80-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :