Principaux documents
AMBH6FD7F7B6
Ambeed, Inc.
Methyl 6-ethoxy-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-ethoxy-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-9-5-4-8-6-11(12(14)15-2)13-10(8)7-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
IWNHHFCVZHYLBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881040-89-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements