Principaux documents
AMBH6FD7F764
Ambeed, Inc.
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-8-yl ether
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-6-5-9-4-2-3-7-12-11(9)8-10/h5-6,8,12H,2-4,7H2,1H3
Clé InChI
YOWUBTLYNPKOQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17422-43-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :