Principaux documents
AMBH6FD7F6E3
Ambeed, Inc.
Chroman-6-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
chroman-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6H,1-2,5,10H2;1H
Clé InChI
MARJYYYCUUOSIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2250243-12-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :