Principaux documents
AMBH5817696C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Clé InChI
TYBBZOZWSLKHMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/401892-47-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :