Principaux documents
AMBH58176953
Ambeed, Inc.
1-((2-(Trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H19N3OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3,(H2,10,11)
Clé InChI
INNWNVHAODOBFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885325-91-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements