Key Documents
AMBH5817678C
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-carboxyphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.97
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(dihydroxyboryl)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ASOXJGFTNRPKEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851335-12-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/851335-12-1.html