Key Documents
AMBH580648E2
Ambeed, Inc.
8-Methyl-1-naphthaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
8-methyl-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O/c1-9-4-2-5-10-6-3-7-11(8-13)12(9)10/h2-8H,1H3
Clé InChI
RHOGHORSTBGFPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6549-57-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6549-57-1.html