Principaux documents
AMBH58064809
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c14-8-5-6-11(16)9(7-8)13-15-10-3-1-2-4-12(10)17-13/h1-7,16H,14H2
Clé InChI
UBRCBHVOYDSGKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30616-38-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements