Principaux documents
AMBH58064333
Ambeed, Inc.
Elastase-IN-3
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4'-disulfanediyldiphenol
Inchi Code
1S/C12H10O2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clé InChI
XGKGITBBMXTKTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15015-57-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :