Principaux documents
AMBH324AB9C0
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.42
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O4/c1-18(2,3)24-17(22)20-11-9-15(10-12-20)19-16(21)23-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,19,21)
Clé InChI
GKBFRLAMTVIDHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220394-97-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements