Principaux documents
AMBH324AB865
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
DIIVOKPOASIMNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html