Principaux documents
AMBH3155FA27
Ambeed, Inc.
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-5-6-7)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,10H,5-6H2
Clé InChI
LMCZCCDXOZGIND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/204205-33-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements