Principaux documents
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements