Key Documents
AMBH303C660B
Ambeed, Inc.
N-(Prop-2-yn-1-yl)acrylamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-propynyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C6H7NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h1,4H,2,5H2,(H,7,8)
Clé InChI
YGMMGFRCYBLJST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123523-58-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123523-58-0.html