Principaux documents
AMBH303C6111
Ambeed, Inc.
4-(4-Chlorophenyl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c13-11-3-1-10(2-4-11)12(9-14)5-7-15-8-6-12/h1-4,15H,5-8H2
Clé InChI
PZZPISYIGMLPJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91721-16-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements