Principaux documents
AMBH303C5D9B
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7F4NO/c1-4(14)7-6(9)2-5(3-13-7)8(10,11)12/h2-4,14H,1H3
Clé InChI
WDPXHBGMBBCJPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805874-45-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements