Principaux documents
AMBH303C5C35
Ambeed, Inc.
1-(Toluene-4-sulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-one
Inchi Code
1S/C17H17NO3S/c1-13-8-10-14(11-9-13)22(20,21)18-12-4-7-17(19)15-5-2-3-6-16(15)18/h2-3,5-6,8-11H,4,7,12H2,1H3
Clé InChI
OTPIOAHUBNERHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24310-36-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24310-36-9.html