Principaux documents
AMBH303C5559
Ambeed, Inc.
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c8-5-4(7(12)13)6-9-2-1-3-11(6)10-5/h1-3H,(H2,8,10)(H,12,13)
Clé InChI
RGVPAUFBNKASEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394003-86-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements