Principaux documents
AMBH303C4CCF
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-12-10-5-4-9(14-2)7-8(10)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
BXFXFKSRPKMJSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/187679-62-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements