Principaux documents
AMBH303C4B43
Ambeed, Inc.
1-(1-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.06
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11,12)13/h2-6H,1H3
Clé InChI
AJBWDFPJLDDEPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59770-96-6.html