Principaux documents
AMBH303C4A67
Ambeed, Inc.
7-Chloro-1H-indazol-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-chloro-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-6-5(9)2-1-4-3-10-11-7(4)6/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
VMGQDKDTKMNMEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112635-08-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements