Principaux documents
AMBH303C47DA
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromopyridin-4-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-bromo-4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-3-4-10-7(9)5-6/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
NHORTBSMGTXPHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1055073-69-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements