Principaux documents
AMBH303C47AE
Ambeed, Inc.
6-Methoxynicotinimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-6-3-2-5(4-10-6)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
Clé InChI
ZADOHHNYDKHRML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201937-22-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements