Principaux documents
AMBH2D701972
Ambeed, Inc.
Pyridine-3,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,5-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,6-7H2
Clé InChI
ABYXFACYSGVHCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4318-78-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements