Principaux documents
AMBH2D700EF8
Ambeed, Inc.
6-Aminoindolin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-amino-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-4,10-11H,9H2
Clé InChI
UEYWLESOSSYPOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150544-04-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements