Principaux documents
AMBH2D700257
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3/c7-6(8,9)3-1-4(10)5(11)12-2-3/h1-2H,10H2,(H2,11,12)
Clé InChI
RNSZENVDZWTPPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107867-51-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/107867-51-6.html