Principaux documents
AMBH2D70024F
Ambeed, Inc.
2,3,6-Trimethylquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3,6-trimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-7-4-5-10-11(6-7)13-9(3)8(2)12-10/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html