Principaux documents
AMBH2D6FFB75
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5,10-11H,3-4H2
Clé InChI
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/227305-69-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements