Principaux documents
AMBH2D6FF914
Ambeed, Inc.
GSK583
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.46
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(tert-butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1H-indazol-3-yl)quinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C20H19FN4O2S/c1-20(2,3)28(26,27)13-5-7-16-14(11-13)17(8-9-22-16)23-19-15-10-12(21)4-6-18(15)24-25-19/h4-11H,1-3H3,(H2,22,23,24,25)
Clé InChI
XLOGLWKOHPIJLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346547-00-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1346547-00-9.html