Principaux documents
AMBH2D6FF659
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O3/c1-3-13-7-5(6(9)10-11-7)8(12)14-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
QZZAPVACMLDERF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207431-91-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements