Principaux documents
AMBH2D6FB3B5
Ambeed, Inc.
2-Ethynylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H4N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h1,3-5H
Clé InChI
GLEJGPDNIJWWQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153800-11-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements