Principaux documents
AMBH2D6FB296
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3BrF6/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
KMISZWJLTZOROU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118527-30-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements