Principaux documents
AMBH2D6FB244
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-fluoro-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)6-2-5-4-11-12-8(5)3-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DMMMUSOUXYYTES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/633327-39-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements