Principaux documents
AMBH2D6FA682
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-amino-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
BNVLGAQNNFJKHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65326-33-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements