Documents
AMBH2D6FA3EE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.6
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-chloro-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-10(2)6-8-4-3-5(7)9-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
CJKPZNGEVQSIND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23631-02-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23631-02-9.html