Principaux documents
AMBH2D6F99B2
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-3-4-12-8(5-6)11-7(2)9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
BDKHWMQAUGGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81438-53-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements